Få mere at vide
Formaldehyd 4% bufret, Solveco
Artikelnummer. 18072203
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072203
Brand: Solveco Chemicals 1198
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formaldehyd 4% (også kendt som Formalin 10%), saltvandsbuffer til brug i vævsprøvefiksering.
Formaldehyd 4% er en fikseringsopløsning af høj kvalitet, der er specielt formuleret til brug i histopatologi. Denne løsning er ideel til at bevare vævsprøver og sikre deres integritet og stabilitet til nøjagtig mikroskopisk undersøgelse.
  • Effektiv vævsfiksering: Koncentrationen på 4 % af formaldehyd er optimeret til at standse enzymatisk og bakteriel nedbrydning efter vævsfjernelse, og bevare cellulære og ekstracellulære strukturer så tæt som muligt på deres naturlige tilstand.
  • Bufret formulering: Bufret med salt holder denne opløsning et stabilt pH-niveau, hvilket er afgørende for at forhindre formaldehydet i at blive surt over tid. Denne buffering sikrer ensartede fikseringsresultater og forhindrer potentiel nedbrydning af vævsprøven.
  • Vedligeholder vævsarkitektur: Tværbinder proteiner i vævet, stabiliserer cellulær morfologi og sammensætning til pålidelig histologisk analyse.
  • Nem sektionering: Fixerede væv bliver faste og nemme at skære i tynde sektioner, hvilket letter en smidig forberedelse til mikroskopisk undersøgelse.
  • Langtidsopbevaring: Giver fremragende konservering, hvilket gør det muligt at opbevare vævsprøver i længere perioder uden væsentlig nedbrydning.
  • Forbedret farvning: Sikrer effektiv farvning, hvilket gør det nemmere at visualisere og analysere forskellige vævskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4% er afgørende for nøjagtig vævsfiksering og pålidelige histopatologiske resultater, hvilket gør det til en fast bestanddel i laboratoriemiljøer.
Produktet er CE-mærket som et generelt IVD-produkt i henhold til in vitro-diagnostisk direktiv (Forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik).
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Tekniske data
Mængde 1 L
Procent renhed 4%
Grad Reagens
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 12L Formaldehyde 4% Buffered (12x1L)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Formaldehyde, Methanol