Få mere at vide
Formaldehyd 4% bufret, Solveco
Artikelnummer. 18012193
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18012193 5 L
18092193 25 L
18072203 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012193 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formaldehyd 4% (også kendt som Formalin 10%), saltvandsbuffer til brug i vævsprøvefiksering.
Formaldehyd 4% er en fikseringsopløsning af høj kvalitet, der er specielt formuleret til brug i histopatologi. Denne løsning er ideel til at bevare vævsprøver og sikre deres integritet og stabilitet til nøjagtig mikroskopisk undersøgelse.
  • Effektiv vævsfiksering: Koncentrationen på 4 % af formaldehyd er optimeret til at standse enzymatisk og bakteriel nedbrydning efter vævsfjernelse, og bevare cellulære og ekstracellulære strukturer så tæt som muligt på deres naturlige tilstand.
  • Bufret formulering: Bufret med salt holder denne opløsning et stabilt pH-niveau, hvilket er afgørende for at forhindre formaldehydet i at blive surt over tid. Denne buffering sikrer ensartede fikseringsresultater og forhindrer potentiel nedbrydning af vævsprøven.
  • Vedligeholder vævsarkitektur: Tværbinder proteiner i vævet, stabiliserer cellulær morfologi og sammensætning til pålidelig histologisk analyse.
  • Nem sektionering: Fixerede væv bliver faste og nemme at skære i tynde sektioner, hvilket letter en smidig forberedelse til mikroskopisk undersøgelse.
  • Langtidsopbevaring: Giver fremragende konservering, hvilket gør det muligt at opbevare vævsprøver i længere perioder uden væsentlig nedbrydning.
  • Forbedret farvning: Sikrer effektiv farvning, hvilket gør det nemmere at visualisere og analysere forskellige vævskomponenter under mikroskopet.
Formaldehyd 4% er afgørende for nøjagtig vævsfiksering og pålidelige histopatologiske resultater, hvilket gør det til en fast bestanddel i laboratoriemiljøer.
Produktet er CE-mærket som et generelt IVD-produkt i henhold til in vitro-diagnostisk direktiv (Forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik).
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Tekniske data
Mængde 5 L
Procent renhed 4%
Grad Reagens
Fysisk form Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde 4% Buffered
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol