Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 vægt% sol. i vand, stik. med 5-15% methanol
Artikelnummer. 10638333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
Jerrycan i plast
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10638333
Brand: Thermo Scientific Chemicals 119690250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Formaldehyde, formalin, CAS # 50-00-0, is a colorless volatile used as a histologic fixative and disinfectant. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Formaldehyd (formalin) er en organisk forbindelse, der bruges til tværbinding af proteiner i biologiske prøver såsom vævssnit, kulturceller og hele prøver
  • Formaldehyd er et mellemprodukt i forbrændingen af metan og kan eksistere i mange former
  • Det er en flygtig, farveløs væske; der kan opbevares langsigtet i passende beholdere
  • Leveres stabiliseret i opløsning med methanol
Applikationer
  • Det kan bruges i smerteforskning til induktion af smerte og betændelse
  • Monomerisk formaldehyd er formuleret specielt til laboratorieapplikationer
  • Almindeligvis brugt i RNA-isolering som et denatureringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Navn note 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Smeltepunkt -15.0°C
Farve Klar
Tæthed 1.0830g/mL
Kogepunkt 97.0°C
Flammepunkt 50°C
Emballage Jerrycan i plast
Molekylær formel CH2O
Lineær formel HCHO
Brydningsindeks 1.3755 to 1.3775
MDL nummer MFCD00003274
Mængde 25 l
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Merck Index 15, 4263
Specifik vægtfylde 1.083
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Stabilisator 5 to 15% methanol
Molekylvægt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vægt 30.03
Damptryk 2mbar at 20°C
Procent renhed 35.0 to 39.0%
Fysisk form Løsning
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Formaldehyde, Methanol
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt