Få mere at vide
Formaldehyd, 37% w/w, stabiliseret med methanol, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11314134
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314134 2.5 L 2.5 L
11304134 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314134 Leverandør Scharlab Leverandørnr. FO00112500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som desinfektionsmiddel og til syntese af økologiske produkter, balsameringsvæsker, analytisk kemi, fotografi og medicinalindustrien.
  • Synonymer: Formalinopløsning, Formol, Methanalopløsning, Methylaldehydopløsning
  • Molekylformel: CH 2 O
  • Molær masse: 30,03 g/mol
  • CAS: 50-00-0
  • EIN ECS nr.: 200-001-8
  • Tændingstemperatur:∼ 300 °C (rent stof)
  • Damptryk: 1,3hPa (formaldehyd)
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Smeltepunkt <-15°C
Tæthed 1.09g/cm3
Kogepunkt 93°C to 96°C
Flammepunkt 62°C
Antændelsesrest 0.002% max
Mængde 2.5 L
Stabilisator Approx. 10% methanol
Formel vægt 30.03g/mol
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 37% (acidimetric assay)
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde,oplosning 37% ,AR, stabilized med approx. 10 % methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311 + H331-Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol