Få mere at vide
Formaldehyd, 37% w/w, stabiliseret med methanol, Pharmpur™ , Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Formalinopløsning, Formol, Methanalopløsning, Methylaldehydopløsning
- Molekylformel: CH 2 O
- Molær masse: 30,03 g/mol
- CAS: 50-00-0
- EIN ECS nr.: 200-001-8
- Tændingstemperatur:∼ 300 °C (rent stof)
- Damptryk: 1,3hPa (formaldehyd)
- Surhedsgrad: Består testen
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | <-15 °C |
| Tæthed | 1,09 g/cm3 |
| Kogepunkt | 93 °C til 96 °C |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Antændelsesrest | 0,1% maks |
| Mængde | 25 L |
| Resterende opløsningsmidler | Analyseret i henhold til retningslinjen CPMP/ICH/283/95 |
| Stabilisator | Ca. 10% methanol |
| Formel vægt | 30,03g/mol |
| Grad | Pharmpur™ USP |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formaldehyde, opløsning 37%, extra pure, USP, stabilized med approx. 10% methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol