Få mere at vide
Formaldehyd (37% med vægt af fugtig sol, stabiliseret 7-8% methanol), TRC
Artikelnummer. 30007838
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007838 1 L
30004982 250 mL
30004825 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6913501L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel C H2 O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Synonym Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
IUPAC navn Formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Mængde 1 L
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formel vægt 30.0106
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Formaldehyde 37%