Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% w/w aq. soln., stik. med 7-8% methanol
Artikelnummer. 11483217
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483217 500 mL 500ml
11493217 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483217 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16163.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Formaldehyd bruges som denatureringsmiddel i formaldehyd-agarosegelelektroforese af RNA. Det bruges også i fiberplader, krydsfiner, cigaretrøg, brændstofforbrændingsapparater, petroleumsrumvarmere og i fotografering. Det fungerer som en forløber i fremstillingen af biler og bruges til at fremstille komponenter til transmissionen, det elektriske system, motorblok, dørpaneler, aksler og bremsesko. Det fungerer som et desinfektionsmiddel. Det spiller også en ingrediens i lim og som konserveringsmiddel i medicinske laboratorier som balsameringsvæske og som sterilisator.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Navn note stabiliseret med 7 til 8% methanol
Smeltepunkt −15 °C
Tæthed 1.083
Kogepunkt 97 °C
Flammepunkt 66 °C (151 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel HCHO
Brydningsindeks 1.3765
Mængde 500 mL
FN nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 30.03
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37% w/w in aqueous solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Precautionary Statement
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol