Få mere at vide
Formaldehyd (37 % efter vægt/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Formaldehyd af molekylærbiologi-grad bruges til at denaturere RNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde |
| Navn note | 37% efter vægt |
| Smeltepunkt | −15 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.083g/cm┬│ |
| pH | 3 til 4.2 |
| Kogepunkt | 97 °C |
| Antændelsesrest | 0,005% maks. |
| Analyseprocentområde | 36,5 til 38,0 % |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formaldehyde, solution 37%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol