Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. opløsning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% methanol Artikelnummer.: 11484990
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. opløsning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% methanol
Artikelnummer. p-7050017
500 mL
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484990
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033314.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyd bruges som et denatureringsmiddel i formaldehyd-agarosegelelektroforese af RNA. Det bruges også i fiberplader, krydsfiner, cigaretrøg, brændstofforbrændingsapparater, petroleumsrumvarmere og i fotografering. Det fungerer som en forløber i fremstillingen af biler og bruges til at fremstille komponenter til transmissioner, elektriske systemer, motorblokke, dørpaneler, aksler og bremsesko. Det fungerer som et desinfektionsmiddel. Det er også en ingrediens i lim og bruges som konserveringsmiddel i medicinske laboratorier, som balsameringsvæske og som sterilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde, 37% in aq. soln.
Navn note For ACS analysis
Smeltepunkt °C to 15°C
Tæthed 1.083 g/mL
Kogepunkt 97°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Analyseprocentområde 36.5-38.0%
Assay Procent Noter Dolke. med 10 til 15 % methanol
Lineær formel HCHO
Brydningsindeks 1.3765
Mængde 500 mL
FN nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 30.03
Procent renhed 36.5 to 38.0%
Grad ACS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Formaldehyde, Methanol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. opløsning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% methanol >