Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. opløsning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% methanol
Beskrivelse
Formaldehyd bruges som et denatureringsmiddel i formaldehyd-agarosegelelektroforese af RNA. Det bruges også i fiberplader, krydsfiner, cigaretrøg, brændstofforbrændingsapparater, petroleumsrumvarmere og i fotografering. Det fungerer som en forløber i fremstillingen af biler og bruges til at fremstille komponenter til transmissioner, elektriske systemer, motorblokke, dørpaneler, aksler og bremsesko. Det fungerer som et desinfektionsmiddel. Det er også en ingrediens i lim og bruges som konserveringsmiddel i medicinske laboratorier, som balsameringsvæske og som sterilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Smeltepunkt | −15 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.083 g/mL |
| Kogepunkt | 97 °C |
| Flammepunkt | 60 °C (140 °F) |
| Analyseprocentområde | 36.5-38.0% |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Assay Procent Noter | Dolke. med 10 til 15 % methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Formaldehyde, 37% in aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol