Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37% i aq. opløsning, ACS, 36,5-38,0%, stab. med 10-15% methanol
Artikelnummer. 11357638
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357638 1 L 1 L
11484990 500 mL -
11387638 1 L 1 L
15496105 4 x 1 L 1 L
11367638 4 L 4 L
11377638 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357638 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 033314.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.96 DKK
    505.65 DKK / 1 L
    Spare 103.31 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30,03 g/mol
Formaldehyd bruges som et denatureringsmiddel i formaldehyd-agarosegelelektroforese af RNA. Det bruges også i fiberplader, krydsfiner, cigaretrøg, brændstofforbrændingsapparater, petroleumsrumvarmere og i fotografering. Det fungerer som en forløber i fremstillingen af biler og bruges til at fremstille komponenter til transmissioner, elektriske systemer, motorblokke, dørpaneler, aksler og bremsesko. Det fungerer som et desinfektionsmiddel. Det er også en ingrediens i lim og bruges som konserveringsmiddel i medicinske laboratorier, som balsameringsvæske og som sterilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Molekylvægt (g/mol) 30.03
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC navn formaldehyd
SMIL C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Navn note Til ACS-analyse
Smeltepunkt −15 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.083 g/mL
Kogepunkt 97 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Analyseprocentområde 36.5-38.0%
Lugt Gennemtrængende
Assay Procent Noter Dolke. med 10 til 15 % methanol
Lineær formel HCHO
Brydningsindeks 1.3765
Mængde 1 L
FN nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 30.03
Procent renhed 36,5 til 38,0 %
Grad ACS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol