Få mere at vide
Formaldehyde, 36.5 to 38%, Reagent grade, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11450612 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11450612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219404780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Navn note Til ACS-analyse
CAS 50-00-0
Farve Clear colorless
Tæthed 1,04 g/cm3 ved 20 °C
Molekylær formel CH2O
MDL nummer MFCD00003274
Mængde 100 mL
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formel vægt 30.03
Procent renhed 36,5 til 38%
Grad Reagens
Fysisk form Væske