Få mere at vide
Formaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2 |
| Formel vægt | 210.0389 |
| Procent renhed | >95% |