Få mere at vide
Formaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon-d3, TRC
Artikelnummer. 30398852
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398852 5 mg
30393884 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30398852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6914025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259824-50-5
Molekylær formel C7 2H3 H3 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 213.17
Synonym Formaldehyde, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9CI), Methanal 2,4-dinitro-3,5,6-trideuteriophenylhydrazone, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-d3, Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-D3, Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
IUPAC navn 2,3,5-trideuterio-N-(methylideneamino)-4,6-dinitroanilin
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NN=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2/i2D,3D,4D
Formel vægt 213.0577