Få mere at vide
Formaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-50-5 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H3 N4 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9 H,1H2/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1NN=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5-trideuterio-N-(methylideneamino)-4,6-dinitroanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.17 |
| Formel vægt | 213.0577 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |