Få mere at vide
Formaldehyde-13C,D2 (20% in D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde-13C,D2 |
| CAS | 63101-50-8 |
| Molekylær formel | 13C 2H2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Formaldehyde-13C-d2 (9CI), Formaldehyde-d2-13C, Formaldehyde-13C,D2, Formaldehyde-13C,d2, Methanal-13C,d2 |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2 |
| SMIL | [2H][13C](=O)[2H] |
| IUPAC navn | dideuterio(1^{13}C)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 33.03 |
| Formel vægt | 33.0265 |
| Vis mere |