missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Formaldehyde-13C,D2 (20% in D2O), TRC

Artikelnummer. 30407096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407096 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30407096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6913531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Formaldehyde-13C,D2
CAS 63101-50-8
Molekylær formel 13C 2H2 O
Mængde 1 g
Synonym Formaldehyde-13C-d2 (9CI), Formaldehyde-d2-13C, Formaldehyde-13C,D2, Formaldehyde-13C,d2, Methanal-13C,d2
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
SMIL [2H][13C](=O)[2H]
IUPAC navn dideuterio(1^{13}C)methanone
Molekylvægt (g/mol) 33.03
Formel vægt 33.0265
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.