Få mere at vide
Formaldehyde-13C (20% by weight in water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formaldehyde-13C |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1 |
| Formel vægt | 31.0139 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.2 |