Få mere at vide
Formaldehyd 1000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328218
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328218 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328218 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13909000WA1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
CAS 50-00-0
Analyt- eller komponentnavne Formaldehyde
Forsendelsestilstand -18 °C
Molekylær formel C H2 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMIL C=O
IUPAC navn Formaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 30.03
Mængde 1 ml
Formel vægt 30,0106 g/mol