Beskrivelse
- Forstærker H &Es og specielle pletter
- Minimerer behovet for enzymfordøjelse
- Reducerer proteintværbinding
- Producerer veldefinerede nukleare detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fixativ |
| Mængde | 3,8 L koncentrat (19 L i alt) |