Få mere at vide
Formel bufret saltvand, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
5 l
Emballage:
HDPE Jerrycan
HDPE flaske GL45
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Beskrivelse
- Fixativ til histopatologi.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Væske |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Mængde | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FORMAL BUFFERED SALINE
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate