Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2-inkubator, 184 l, poleret rustfrit stål
Oplev kontinuerlig beskyttelse mod uønskede luftbårne kontaminanter og en steriliseringscyklus ved høj temperatur efter behov, hvilket forenkler rutinemæssig rengøring.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 6,5 cu. ft. |
---|---|
Certificeringer/compliance | UL, cUL, CE |
Dataoutput | Valgfri 4-20mA |
Oversigt | Enkelt 184L inkubator |
Kapacitet (metrisk) | 184 L |
Beskrivelse
Oplev fuldstændig kontamineringskontrol og pålidelig langsigtet drift. Thermo Scientific™ Steri-Cycle CO2-inkubatorer tilbyder præcis temperaturkontrol ved direkte varme med valg af TC (termisk ledningsevne) eller IR (infrarød) sensor og bekvem højtemperatur dekontamineringscyklus. Vores pålidelige Steri-Cycle CO2-inkubator med direkte varme har et unikt HEPA-luftfiltreringssystem i kammeret, som giver kontinuerlig beskyttelse mod uønskede luftbårne kontaminanter og en steriliseringscyklus ved høj temperatur, som forenkler rutinemæssig rengøring.
Effekt
- Omtrentlig cykluslængde: 14 timer.
- Optimeret luftstrømssystem vil ikke forstyrre prøver eller inkubatorfunktion
- Valgfrit indbygget VOC-filtreringssystem fjerner flygtige organiske dampe
- HEPA-luftfiltrering i kammeret fjerner kontinuerligt partikler iht. klasse 100 kvalitetsforhold
- 140°C steriliseringscyklus efter behov eliminerer kontaminering fra indvendige overflader
- Akustisk alarm aktiveres, hvis yderlågen åbnes under cyklussen, eller hvis temperaturen når 60°C (140°F) eller derover
- Varmebestandig TC-sensor kan blive siddende under cyklussen
- HEPA-filter og IR-sensor fjernes nemt
- Adgangskode forhindrer utilsigtet påbegyndelse af cyklussen
Mikroprocessor-styring
- Alfanumerisk meddelelsescenter viser tydeligt temperatur, CO2 og (valgfri) RH-parametre
- Akustiske/visuelle alarmer med knap til at dæmpe
- Sætpunkter for temperatur, overtemperatur, CO2
- Konfigurerbar akustisk tænd/sluk, adgangskode, påmindelse om HEPA-filterskift, kontakter til fjernalarmering, sporing af lav temperatur og høj- og lavniveau CO2-alarmer
Konstruktion
- Indre i poleret rustfrit stål med afrundede hjørner er let at rengøre
- Robuste hylder og understøtninger i rustfrit stål kan fjernes uden værktøj
- Mikrobiologiske filtre på gasindtag og prøveporte er let tilgængelige
- Aftagelig indvendig lågepakning justeres løbende for at sikre tæt forsegling
Bestillingsoplysninger:
Valgmuligheder omfatter: valg af CO2-sensorer, vendbare lågehængsler, overvågning af relativ fugtighed, antimikrobielt kobberinteriør, automatiske gastankskiftere, datalogning, IQ/OQ-dokumentationssæt.
Tekniske data
6,5 cu. ft. | |
Valgfri 4-20mA | |
184 L | |
0 til 20 % | |
Rustfrit stål | |
<90 % ved 37 °C | |
CO2-inkubatorer | |
20 x 21,3 x 26,8 tommer. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm) | |
260 lb. |
UL, cUL, CE | |
Enkelt 184L inkubator | |
Poleret rustfrit stål | |
LED | |
Ingen | |
Omgivende +5 til 50 °C | |
Vandpande | |
25 x 26,3 x 39,5 tommer. (63,5 x 66,8 x 100,3 cm) |