Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Prøveprobesæt
Artikelnummer. 11808003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Prøveprobe
Prøveprobe, kundeinstalleret
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11808003 Prøveprobe -
11766649 Prøveprobe, kundeinstalleret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11808003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 195893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2686.67 DKK
    2409.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 276.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Mål prøvetemperatur eller topkammertemperatur i opretstående frysere med Thermo Scientific™ Forma™ Prøveprobesæt.
Mål prøvetemperatur eller topkammertemperatur i opretstående frysere med Thermo Scientific™ Forma™ Prøveprobesæt. Brug sondesæt med Forma 8600-serien opretstående frysere.
  • Nyttig til måling af prøvetemperatur eller topkammertemperatur
  • Kits består af probe og probe kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Prøveprobe
Stil kabinet