Få mere at vide
Thermo Scientific™ LN 2 overførselsslange, 4 fod.
Beskrivelse
Giv den bekvemmelighed, tryghed og pålidelighed, der kræves i tilfælde af en strøm- eller mekanisk fejl med Thermo Scientific™ Forma™ LN 2 Overførselsslange. Et must for kritiske lagringsapplikationer, dette system er til brug med Forma frysere med ultralav temperatur.
- Systemet kan justeres i 1 °CC trin til -150 °C.
- En digital skærm viser konstant den faktiske kabinettemperatur.
- Indikatoren lyser, når systemet aktiveres.
- Væskestrømmen lukkes automatisk, når fryserdøren eller låget åbnes.
- Systemet drives af genopladeligt batteri; lavbatterilys indikerer, hvornår batteriet skal oplades.
- Yderligere indikatorlampe tændes, når cylinderen er tom.
Bestillingsoplysninger:
- Nogle modeller kræver fritstående systemer; andre accepterer indbyggede systemer.
- Angiv fryserens model og spænding, når du bestiller.
Inkluderer:
Alt nødvendigt udstyr undtagen LN2-cylinder (skal bestilles separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN 2 Overførselsslange |
| Temperaturområde | -150 °C til +1 °C |
| Stil | Indbygget |
| Til brug med (udstyr) | LN 2 Forsyningstank |
| Afrimning | Automatisk |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 4 fod |