Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Indvendige dørsæt
Artikelnummer. 11386341 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forma™ 7000 og 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpere
Forma™ 7000 og 900-serien, 23,0 cu. ft. Stolpere
Forma™ 7000 og 900-serien, 28,0 cu. ft. Stolpere
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11386341 Forma™ 7000 og 900-serien, 23,0 cu. ft. Stolpere -
11376341 Forma™ 7000 og 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpere Hver
11386331 Forma™ 7000 og 900-serien, 28,0 cu. ft. Stolpere -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386341 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1950548
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer tab af kold luft og forbedre temperaturgenvinding efter dørlukninger, når du vælger fabriksinstalleret Thermo Scientific™ Forma™ Indre dørsæt til din ultralave opretstående fryser.
Reducer tab af kold luft og forbedre temperaturgenvinding efter dørlukninger med Thermo Scientific™ Forma™ Indre dørsæt, en fabriksinstalleret dør alternativ mulighed for din ultralave opretstående fryser.
Fire indvendige døre er allerede inkluderet på vores -86 °C stolper. Muligheden for fem indvendige døre til 8600- og 900-serien inkluderer fem pulverlakerede inderlåger og en ekstra hylde.
Bestillingsoplysninger:
Fabriksinstalleret. Skal bestilles sammen med køleskab eller fryser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ultra-lav fryser indre-dør
Kapacitet (engelsk) 23 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 651.2 L
Temperaturområde -86 °C
Antal døre 5
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 1
Stil kabinet
Til brug med (udstyr) Forma™ 7000 og 900-serien, 23,0 cu. ft. Stolpere