Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Indvendige dørsæt
Artikelnummer. 11386331 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forma™ 7000 og 900-serien, 17,3 cu. ft. Stolpere
Forma™ 7000 og 900-serien, 23,0 cu. ft. Stolpere
Forma™ 7000 og 900-serien, 28,0 cu. ft. Stolpere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11386331
Brand: Thermo Scientific™ 1950529
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer tab af kold luft og forbedre temperaturgenvinding efter dørlukninger, når du vælger fabriksinstalleret Thermo Scientific™ Forma™ Indre dørsæt til din ultralave opretstående fryser.
Reducer tab af kold luft og forbedre temperaturgenvinding efter dørlukninger med Thermo Scientific™ Forma™ Indre dørsæt, en fabriksinstalleret dør alternativ mulighed for din ultralave opretstående fryser.
Fire indvendige døre er allerede inkluderet på vores -86 °C stolper. Muligheden for fem indvendige døre til 8600- og 900-serien inkluderer fem pulverlakerede inderlåger og en ekstra hylde.
Bestillingsoplysninger:
Fabriksinstalleret. Skal bestilles sammen med køleskab eller fryser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ultra-lav fryser indre-dør
Kapacitet (engelsk) 28 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 792.8 L
Temperaturområde -86 °C
Antal døre 5
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 1
Stil kabinet
Til brug med (udstyr) Forma™ 7000 og 900-serien, 28,0 cu. ft. Stolpere