Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Udskiftningshylder til fryser
Artikelnummer. 11786649 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
13,0 cu. ft. frysere
17,3 cu. ft. kapacitet frysere
23,0 cu. ft. frysere
28 cu. ft. frysere
Type:
Hyldesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
11786649 28 cu. ft. frysere Hyldesæt Hver
11786469 13,0 cu. ft. frysere Hyldesæt Hver
11756479 17,3 cu. ft. kapacitet frysere Hyldesæt Hver
11766479 23,0 cu. ft. frysere Hyldesæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11786649 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 224180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1522.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.96 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Forma™ Fryser Erstatningshylder med Forma 8600 og 900-serien opretstående frysere.
  • Rustfrit stål
  • Sættene inkluderer monteringshardware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hyldesæt
Kapacitet (engelsk) 28 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 792.8 L
Stil kabinet
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) 28 cu. ft. frysere