Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Udskiftningshylder til fryser
Artikelnummer. 11766479 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
13,0 cu. ft. frysere
17,3 cu. ft. kapacitet frysere
23,0 cu. ft. frysere
28 cu. ft. frysere
Type:
Hyldesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11766479
Brand: Thermo Scientific™ 224158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Forma™ Fryser Erstatningshylder med Forma 8600 og 900-serien opretstående frysere.
  • Rustfrit stål
  • Sættene inkluderer monteringshardware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hyldesæt
Kapacitet (engelsk) 23 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 651.2 L
Stil kabinet
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) 23,0 cu. ft. frysere