Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ Direct Heat CO 2 inkubator, 184 L
Beskrivelse
Bevar gulvplads med stabelbar Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO 2 inkubatorer, som kombinerer høj kapacitet og et brugervenligt design.
Funktionsegenskaber
- Kammeret med høj kapacitet giver maksimal dyrkningsplads og det ideelle miljø til grundlæggende cellekulturinkubation
- Den fleksible Direct Heat Incubator kan konfigureres med enten TC (termisk ledningsevne) eller IR (infrarød) CO 2 gassensorer samt en række nyttige proces- og kontamineringskontrolmuligheder for at opfylde dine specifikke krav.
Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprocessor kontrol
- Fleksible, intuitive kontroller, der sikrer brugervenlighed
- Indstil temperatur, overtemperatur, CO 2
- Kalibrer temperatur, CO 2 , valgfri RH
- Konfigurer hørbar tænd/sluk, adgangskode, fjernalarmkontakter, sporing af lav temp og høj og lav CO 2 alarmer, og valgfri automatisk tankvælger, RS-485 interface og display temp/RH (kan vælges)
- Hørbar/visuel alarm og lydløs alarm
- Standard fjernalarmkontakter (NO, NC, COM)
- Valgfrit indbygget gasafskærmningssystem
- Valgfri RS-485, 0-1V, 0-5V og 4-20mA dataudgange tillader tilslutning til et alarm/overvågningssystem
Kontamineringskontrolmuligheder
- Eksklusivt HEPA-filterluftstrømssystem i kammeret filtrerer kontinuerligt hele kammerets luftvolumen hvert 60. sek.
- HEPA 2™ VOC-filtrering fjerner flygtige organiske dampe
- Faste kobberkomponenter forhindrer effektivt bakterie- og svampevækst
Konstruktion
- Robuste hylder og understøtninger i rustfrit stål kan fjernes uden værktøj for nem rengøring eller justering
- Indre i poleret rustfrit stål med afrundede hjørner er let at rengøre
- Mikrobiologiske filtre på gasindtag og prøveporte er let tilgængelige for forenklet rutineudskiftning
- Indvendig dørpakning er aftagelig og rengørbar; justeres løbende for at sikre en tæt forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6,5 cu. ft. |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, cUL |
| Dataoutput | Valgfri 4-20mA |
| Oversigt | Enkelt 184L inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 184 L |
| Kammermateriale | Poleret rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Konvektion type | Luftjakkebeklædt |
| Belysning | LED |
| Vis mere |