Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ CO 2 backup systemer Artikelnummer.: 11786419
Thermo Scientific™ Forma™ CO 2 backup systemer
Artikelnummer. 11786419
Højtryks flydende CO 2 -slange; Justerbar i 1 °C til -75 °C
:
Højtryks flydende CO 2 -slange; Justerbar i 1 °C til -75 °C
Artikelnummer. 11786419
Brand: Thermo Scientific™ 991505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Modtag den bekvemmelighed, tryghed og pålidelighed, der kræves i tilfælde af strømsvigt eller mekanisk fejl med dette CO2 backup-system.
Opnå den bekvemmelighed, sikkerhed og pålidelighed, der kræves i tilfælde af strømsvigt eller mekanisk fejl med Thermo Scientific™ Forma™ CO 2 backup-systemer til frysere med ultralav temperatur, et must til kritiske opbevaringsapplikationer.
De vigtigste funktioner:
  • Temperaturen kan justeres i trin °på 1 C til -75 °C
  • Digitalt display viser den faktiske skabstemperatur
  • Indikatorlamper lyser, når systemet er aktiveret
  • Væskestrømmen lukker automatisk, når fryserdøren eller låget åbnes
  • System drevet af genopladeligt batteri
  • Lampe for lavt batteriniveau angiver, hvornår batteriet skal oplades
  • Yderligere indikatorlys lyser, når cylinderen er tom
Bestillingsoplysninger:
Nogle modeller kræver fritstående system; andre accepterer indbyggede systemer. Angiv frysermodel og spænding ved bestilling.
Inkluderer:
Alt nødvendigt hardware undtagen CO 2 cylinder (skal bestilles separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Højtryksslange
Temperaturområde -75 °C
Stil Indbygget
Afrimning Automatisk
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Forma™ CO 2 backup systemer >