Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forma™ 3960-seriens miljøkammer, 821,2 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 11774938
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
821 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11774938 821 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11774938 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149200.00 DKK
    146234.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 2965.17 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 60 °C; Lys: Ingen belysning
Udfør mange kliniske applikationer, herunder forhøjet temperaturstabilitet og holdbarhedstest med Thermo Scientific™ Forma™ 3960 serie kamre. Disse kamre har et horisontalt laminært luftstrømssystem, interiør i rustfrit stål og mikroprocessorstyringer for en højtydende enhed med høj kapacitet.
Funktioner:
  • Ægte laminær luftstrøm gennem sideplenum for ekstremt tæt temperaturensartethed
  • Sofistikeret mikroprocessorstyring til konstant visning af temperatur
  • Alfanumerisk beskedcenter for nem opsætning og programmering
  • Adgangsporte, låsehjul og alarmkontakter
  • Kapacitet: 29 cu. ft. (821,2L) til store volumener og en bred vifte af produkter
  • Driftstemperaturområde: 5 C °over omgivelsestemperatur til 60 °C (140 °F)
Luftstrømssystem:
  • Systemet med rettet luftstrøm fremmer et ideelt vækstmiljø.
  • Positivt tryktilførselskammer og negativt tryk returnerer plenum leder luft hen over overfladen af hver solid hylde.
  • Foderkammeret kan ikke blokeres af kammerets indhold.
Intuitiv, kraftfuld Enviro-Scan™ Kontrollere:
  • Enheden tilbyder præcis styring uden kompliceret programmering.
  • Driftstilstande omfatter Kørsel, Sætpunkt, Kalibrering og Systemkonfiguration.
  • Letlæseligt display giver praktisk, kontinuerlig overvågning.
  • Hørbare/visuelle under- og overtemperaturalarmer giver ro i sindet.
  • Dataoutput tillader tilslutning til internt monitor/alarmsystem for at spore kammerforhold.
Holdbar konstruktion:
  • Udvendigt skab: 18-gauge. koldvalset stål, pulverlakeret for holdbarhed; modstår ridser og afslag.
  • Opvarmet glasdør for minimal kondens og frit udsyn
  • 2″ (5,1 cm) tyk glasfiberskabsisolering for maksimal termisk beskyttelse af produktet
  • Solidt interiør i rustfrit stål giver lang levetid og minimerede udstyrsomkostninger
  • Fem kraftige, solide hylder i rustfrit stål, justerbar på 2″ (5,1 cm) i midten
  • Drejelige låsehjul for nem mobilitet
  • Nivellerende fødder giver stabilitet og øget sikkerhed
  • Gennemgående adgangsporte på højre og venstre kammerside til sonder, sensorer osv.
  • Interiør GFCI duplex-stik på 115V-model (enkelt europæisk 230V CEE 7 på 230V-model) til shakere, cellevalser og andet udstyr
  • Udvendig stik på øverste højre side af kontrolpanelet til tilslutning af valgfri optager eller andet udstyr
Bestillingsoplysninger:
Forstærkede gulv-/hyldekomponenter er tilgængelige til shakere, cellevalser eller andet tungt udstyr eller produktbelastning inde i kammeret. Enheder fås også med kortoptagere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) hylde 30 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 13.6 kg
Certificeringer/compliance UL opført
Kapacitet (metrisk) 821 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304)
Belysning Ingen belysning
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 5 grader/26 højst.
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 °C til 60 °C
Type Miljøkammeret
Dør stil Opvarmet, tredobbelt rude, hærdet glas udvendig
Isolering 2'' (5,1 cm) glasfiber
Havne To 2,4 tommer. (6,1 cm) ID, en på hver side
Temperaturkontrol Enviro-Scan Mikroprocessor
Temperaturfølsomhed ±0,1 °C
Temperatursensor Præcisionstermistor (overtemperatur og kontrol); uafhængig termostat (overtemperatursikkerhed)
Temperaturensartethed ±0,4° ved 30°°C (86°F); ±0,3° ved 37°°C (98,6 °F); ±0,5° ved 45 °C (113 °F)
Dimensioner (L x B x H) 33 x 38 x 80 tommer. (83,8 x 78,7 x 203,2 cm)
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (engelsk) Hylde 25,8 tommer.
Længde (metrisk) 83.8 cm
Længde (metrisk) hylde 65.5 cm
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 31 tommer
Bredde (engelsk) Hylde 30,6''
Bredde (metrisk) 78.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 78.7 cm
Bredde (metrisk) hylde 77.7 cm
Højde (engelsk) 80 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 60 tommer.
Højde (metrisk) 203.2 cm
Dybde (engelsk) Interiør 27 tommer.
Dybde (metrisk) interiør 68.8 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 660 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 299.4 kg
Vægt (engelsk) 500 lb.
Vægt (metrisk) 226.8 kg
Elektriske krav 200/230 V, 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Watt 150 w
Strømstyrke 5 A
Frekvens 50/60 Hz