Få mere at vide
Form-2',4'-xylidide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052031
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052031 25 mg
18080480 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052031 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1018.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Form-2',4'-xylidide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Form-2',4'-Xylidide
CAS 60397-77-5
Analyt- eller komponentnavne Form-2',4'-Xylidide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
IUPAC navn N-(2,4-dimethylphenyl)formamide
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 149.0841 g/mol