Få mere at vide
3M™ Kombination af skovbrugshovedbeklædning
Artikelnummer. 15739867 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Orange
Artikelnummer.
15739867 Farve: Orange
1 options
Artikelnummer. 15739867 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7645.00 DKK
    5835.78 DKK / Pakke med 12
    Spare 1809.22 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
3M™ Forestry Headbear Combination giver en alsidig og komfortabel løsning til brugere, der har brug for både ansigts- og høreværn.
  • En praktisk, bekvem løsning til ansigts- og høreværn, hvor der ikke er behov for hovedbeskyttelse
  • Frontcover giver ventilation for øget komfort og er også designet som kabelholder til kombination med kommunikationsprodukter
  • Mesh ansigtsskærm: + 5 °C (rustfrit stål) er godkendt til højhastighedspartikler 45 m/s (F) i henhold til EN1731
  • For at øge øjenbeskyttelsen kan G500 inkorporere 3M™ V6 integreret sikkerhedsbrilleserie, der fås i klare, grå og gule glas
  • Hovedbeklædning kan bruges både med og uden høreværn
  • Pandebånd er slidset til fastgørelse af høreværn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Skovbrug
Produkttype Hovedbeklædningskombination