Få mere at vide
Forchlorfenuron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16492286 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16492286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1841
MedChemExpress Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin; can be used to increase fruit size of fruits, such as kiwi fruit and grapes.
Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forchlorfenuron
CAS 68157-60-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10ClN3O
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (403.75 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC(Cl)=NC=C2
Molekylvægt (g/mol) 247.68
Formel vægt 247.68
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death