Få mere at vide
Forchlorfenuron-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Forchlorfenuron D5 (phenyl D5) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 252.0826 |