Få mere at vide
Forchlorfenuron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15385068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15385068
Brand: Thermo Scientific Acros 456290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68157-60-8
Molekylær formel C12H10ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 247.68
MDL nummer MFCD00059898
InChI nøgle GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
IUPAC navn 1-(2-chlorpyridin-4-yl)-3-phenylurinstof
SMIL ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forchlorfenuron
Smeltepunkt 165.0°C to 170.0°C
Opløselighed Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Mængde 5 g
Formel vægt 247.68
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)