Få mere at vide
Forchlorfenuron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15375068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15375068 1 g 1g
15385068 5 g 5g
15395068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15375068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456290010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68157-60-8
Molekylær formel C12H10ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 247.68
MDL nummer MFCD00059898
InChI nøgle GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
IUPAC navn 1-(2-chlorpyridin-4-yl)-3-phenylurinstof
SMIL ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Forchlorfenuron
Smeltepunkt 165.0°C to 170.0°C
Opløselighed Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Mængde 1 g
Formel vægt 247.68
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)