Få mere at vide
Buerkle™ Pincet, rustfrit stål, skarp, lige
Artikelnummer. 16329561 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16329561 160 mm
16309561 105 mm
16319561 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16329561 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53860204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pincet, rustfrit stål, skarp, lige er ideelle til brug i laboratorier. Spidse ender med en riflet indre struktur sikrer pålidelig håndtering af forskellige prøver. Det riflede håndtag giver et godt greb.
  • Rustfrit stål (1.4301)
  • Spidse ender med en riflet indre struktur sikrer pålidelig håndtering af forskellige prøver
  • Det riflede håndtag giver et godt greb
  • Velegnet til brug i præcist arbejde inden for kemi, medicinalindustrien, kosmetik og fødevarer& drik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil Skarp, lige
nr. pr. pakke 1
Design Skarp, lige
Længde (engelsk) 6.30 tommer.
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Længde (metrisk) 160 mm
Produkttype Pincet
Til brug med (applikation) Mad
Type Pincet
Stil Standard