Få mere at vide
Buerkle™ Pincet, rustfrit stål, skarp, lige
Artikelnummer. 16319561 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16319561 130 mm
16309561 105 mm
16329561 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16319561 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53860202
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pincet, rustfrit stål, skarp, lige er ideelle til brug i laboratorier. Spidse ender med en riflet indre struktur sikrer pålidelig håndtering af forskellige prøver. Det riflede håndtag giver et godt greb.
  • Rustfrit stål (1.4301)
  • Spidse ender med en riflet indre struktur sikrer pålidelig håndtering af forskellige prøver
  • Det riflede håndtag giver et godt greb
  • Velegnet til brug i præcist arbejde inden for kemi, medicinalindustrien, kosmetik og fødevarer& drik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pincet
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Til brug med (applikation) Mad
nr. pr. pakke 1
Stil Standard
Tip stil Skarp, lige