Få mere at vide
Buerkle™ Pincet, rustfrit stål, skarp, bøjet form
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål (1.4301)
- De spidse, riflede ender kan bruges til at arbejde pålideligt med følsomme materialer, væv eller prøver
- Kanter på håndtaget sikrer et skridfrit greb af den rustfri stålpincet
- Velegnet til brug i kemi, den farmaceutiske industri, kosmetik og fødevarer& drik
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Skarp |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Længde (engelsk) | 6.30 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål (1.4301) |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Type | Pincet |
| Stil | Standard |