Få mere at vide
Buerkle™ Pincet, rustfrit stål, stump, lige
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Description
- Velegnet til præcise laboratorieopgaver
- Lige form med stumpe ender, der er riflet på indersiden– gør det muligt at opsamle forskellige materialer, væv eller prøver nøjagtigt
- Fremstillet af rustfrit stål og med riflet håndtag
Specifications
Specifications
| Tip stil | Stump, lige |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Design | Stump, lige |
| Længde (engelsk) | 5,12 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål (1.4301) |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Til brug med (applikation) | Mad |
| Type | Pincet |
| Mængde | 1 |