Få mere at vide
Buerkle™ Pincet, rustfrit stål, stump, lige
Artikelnummer. 16339561 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Artikelnummer. 16339561
Brand: Buerkle™ 53860300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse tang, rustfrit stål, stump, lige er velegnede til præcise laboratorieopgaver. Pincet har en lige form med stumpe ender, der er riflet på indersiden. Laboratoriepincetten er lavet af rustfrit stål og har et riflet håndtag.
  • Velegnet til præcise laboratorieopgaver
  • Lige form med stumpe ender, der er riflet på indersiden– gør det muligt at opsamle forskellige materialer, væv eller prøver nøjagtigt
  • Fremstillet af rustfrit stål og med riflet håndtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil stump, lige
nr. pr. pakke 1
Design Stump, lige
Længde (engelsk) 4,13 tommer.
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Længde (metrisk) 105 mm
Til brug med (applikation) Mad
Type Pincet
Mængde 1