Få mere at vide
Memmert™ Forceret konvektion standard kuvøse med dobbelt skærm og touchskærm, 749 L, rustfrit stål
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
En række laboratorieinkubatorer, der er ideelle til alle applikationer, der kræver temperaturer på op til +80°C, inklusive kritiske inkubationer ved +37°C. Finjusteret kontrolteknologi sikrer, at afgørende temperaturoverskridelser undgås fuldstændigt, og at værdifuldt indhold opvarmes særligt omhyggeligt. For at garantere optimal luftcirkulation i inkubatorkammeret, selv når det er fyldt, fås både modeltyperne SingleDISPLAY og TwinDISPLAY med justerbar luftventilator. Selvom de unikke generelle overfladevarmeegenskaber er optimalt gearet til både naturlig konvektion og tvungen luftcirkulation, kan ventilatoren alligevel slukkes helt til følsomme prøver og til prøver, der ikke må udsættes for luftturbulens.
- Designet nyder godt af 65 års uafbrudt udviklingsarbejde og rigelig feedback fra den faktiske brugeroplevelse
- Temperaturområde op til +80°C
- Otte modelstørrelser 30 l til 750 l
- To modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
- Naturlig konvektion eller tvungen luftcirkulation N/F
- Dobbeltlåger (indvendigt glas, udvendigt rustfrit stål) for frit udsyn uden temperaturfald
- Aktivering af steriliseringsrutine via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbejdskammer og hus konstrueret næsten udelukkende i højkvalitets, korrosionsresistent og let rengørligt rustfrit stål
- Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
- En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af grænseflader, integreret datalogger og AtmoCONTROL-software
- Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
- Temperaturværdierne for alle inkubatorer er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
- Hver inkubator er sikkerhedstestet med 'CE'-symbolet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Controller type | Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator |
| Oversigt | Inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 749 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 80 °C |
| Type | Standardinkubatorer |
| Vise | TFT-farveskærm |
| Model- | IF750PLUS |
| Vis mere |