Få mere at vide
Nabertherm™ Forceret konvektionskammerovn NA, 450 °C
Artikelnummer. 17388059 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controller type:
B500
C540
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type
17388059 500 l C540
17358039 30 l B500
17368039 30 l C540
17398039 60 l B500
17308049 60 l C540
17358049 120 l B500
17368049 120 l C540
17318059 250 l B500
17328059 250 l C540
17378059 500 l B500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17388059 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. NA5043M2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-02-2027
God temperaturensartethed med luftcirkulation giver ideelle procesforhold til udglødning, hærdning, opløsningsudglødning, kunstig ældning, forvarmning eller lodning. Ovnene er udstyret med en udglødningsboks til blød udglødning af kobber eller temperering af titanium.
  • Maksimal temperatur: 450 °C
  • Luftbafler i rustfrit stål i ovnen for optimal luftcirkulation
  • Svingdør hængslet i højre side
  • Bundstel medfølger i leveringen, NA 15/65 udformet som bordmodel
  • Vandret luftcirkulation
  • Temperaturensartethed op til +/- 4 C °i henhold til DIN 17052-1 (model NA 15/65 op til +/- 5 °C)
  • Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
  • Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NA 15/65 uden rammeark)
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 17052-1
Controller type C540
Kapacitet (metrisk) 500 l
Temperatur (metrisk) 450 °C
Type Kammerovn
Temperaturensartethed ±4 °C
Vægt (metrisk) 750 kg