Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 450 °C
- Luftbafler i rustfrit stål i ovnen for optimal luftcirkulation
- Svingdør hængslet i højre side
- Bundstel medfølger i leveringen, NA 15/65 udformet som bordmodel
- Vandret luftcirkulation
- Temperaturensartethed op til +/- 4 C °i henhold til DIN 17052-1 (model NA 15/65 op til +/- 5 °C)
- Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
- Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NA 15/65 uden rammeark)
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 17052-1 |
| Controller type | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 120 l |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Type | Kammerovn |
| Temperaturensartethed | ±4 °C |
| Vægt (metrisk) | 460 kg |