Få mere at vide
Nabertherm™ Forceret konvektionskammerovn NA, 450 °C
God temperaturensartethed med luftcirkulation giver ideelle procesforhold til udglødning, hærdning, opløsningsudglødning, kunstig ældning, forvarmning eller lodning. Ovnene er udstyret med en udglødningsboks til blød udglødning af kobber eller temperering af titanium.
Brand: Nabertherm™ NA--2543K2
95947.95 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 450 °C
- Luftbafler i rustfrit stål i ovnen for optimal luftcirkulation
- Svingdør hængslet i højre side
- Bundstel medfølger i leveringen, NA 15/65 udformet som bordmodel
- Vandret luftcirkulation
- Temperaturensartethed op til +/- 4 C °i henhold til DIN 17052-1 (model NA 15/65 op til +/- 5 °C)
- Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
- Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NA 15/65 uden rammeark)
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
DIN 17052-1 | |
250 L | |
Kammerovn |
B500 | |
450 °C | |
590 kg |