Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 650 °C
- Luftbaffler i rustfrit stål i ovnen for optimal luftcirkulation
- Svingdør hængslet på højre side
- Baseramme inkluderet i leveringen, NA 15/65 designet som bordmodel
- Horisontal luftcirkulation
- Temperaturensartethed op til +/- 4 °C ifølge DIN 17052-1 (model NA 15/65 op til +/- 5 °C)
- Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
- Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NA 15/65 uden rammeplade)
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 17052-1 |
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Type | Kammerovn |
| Temperaturensartethed | ±4 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 340 x 295 x 170 mm |
| Længde (metrisk) | 340 mm |
| Bredde (metrisk) | 295 mm |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Vægt (metrisk) | 60 kg |