Få mere at vide
Nabertherm™ Forceret konvektionskammerovn NA 15/65
Artikelnummer. 17338069 Shop alle Nabertherm produkter
Controller type:
B510
C550
Artikelnummer. 17338069
Brand: Nabertherm™ NAT0161L1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
God temperaturensartethed med luftcirkulation giver ideelle procesforhold til udglødning, hærdning, opløsningsudglødning, kunstig ældning, forvarmning eller lodning. Ovnene er udstyret med en udglødningsboks til blød udglødning af kobber eller temperering af titanium.
  • Maksimal temperatur: 650 °C
  • Luftbafler i rustfrit stål i ovnen for optimal luftcirkulation
  • Svingdør hængslet i højre side
  • Bundstel medfølger, NA 15/65 udformet som bordmodel
  • Vandret luftcirkulation
  • Temperaturensartethed op til +/- 4 C °i henhold til DIN 17052-1 (model NA 15/65 op til +/- 5 °C)
  • Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
  • Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NA 15/65 uden rammeark)
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 17052-1
Controller type B510
Kapacitet (metrisk) 15 L
Type Kammerovn
Temperaturensartethed ±4 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 340 x 295 x 170 mm
Længde (metrisk) 340 mm
Bredde (metrisk) 295 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Vægt (metrisk) 60 kg