Få mere at vide
Memmert™ Universalovn UF med tvungen luftkonvektion & TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12626987 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12626987 53 l Hver
12606987 32 l Hver
12696987 74 l Hver
12626997 108 l Hver
12666997 161 l Hver
12607007 256 l Hver
12637007 449 l Hver
12697007 749 l Hver
15259925 1060 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12626987 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF55plus
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UFplus.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD.
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,9 kubikfod
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Tvungen
Kapacitet (metrisk) 53 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Tørreovn
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Model- UF55PLUS
Antal hylder 4
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 585 x 784 x 514 mm
Længde (metrisk) 514 mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 784 mm
Højde (metrisk) interiør 400 mm
Dybde (metrisk) 514 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 78 kg
Vægt (metrisk) 57 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1700/2000 W
Frekvens 50/60 Hz