Få mere at vide
Memmert™ Universalovn UF med tvungen luftkonvektion & SingleDISPLAY
Shop alle Memmert produkter
Elektriske krav:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UF.
- Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
- Defineret og programstyret blæserhastighed
- Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
- Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
- AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
- ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med TFT-farveskærm i HD
- justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
- Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 37,43 kubikfod |
| Certificeringer/compliance | CE, cUL, DVE, EAC, GS |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| Controller type | SingleDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller |
| Konvektion type | Tvungen |
| Kapacitet (metrisk) | 1060 l |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C til 300 °C |
| Type | Tørreovn |
| Vise | 1 TFT-farveskærm i HD (SingleDISPLAY) |
| Til brug med (applikation) | Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien |
| Vis mere |